Få mere at vide
5-Amino-2-fluorophenol, 97%, Thermo Scientific™
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Applications
5-Amino-2-fluorophenol is used as synthetic building block.
Notes
Store in a cool, dry place, in a well sealed container. Store away from oxidizing agents.
5-Amino-2-fluorophenol is used as synthetic building block.
Notes
Store in a cool, dry place, in a well sealed container. Store away from oxidizing agents.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Amino-2-fluorophenol |
| Smeltepunkt | 156°C to 158°C |
| Farve | Hvid til gul |
| Mængde | 250 mg |
| Formel vægt | 127.12 |
| Procent renhed | 97% |
| Fysisk form | Fast stof |