Få mere at vide
5-Amino-2-fluorophenol, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15456687
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
Artikelnummer. 15456687
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H33821.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Applications
5-Amino-2-fluorophenol is used as synthetic building block.
Notes
Store in a cool, dry place, in a well sealed container. Store away from oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 100367-48-4
Molekylær formel C6H6FNO
Molekylvægt (g/mol) 127.118
MDL nummer MFCD13185335
InChI nøgle XQYICHLOAMMXKE-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenol, 5-amino-2-fluoro, 4-fluoro-3-hydroxyaniline, aminofluorophenol, acmc-20e9pp, 3-amino-6-fluorophenol, 4-fluoro-3-hydroxy-aniline
PubChem CID 22641413
IUPAC navn 5-amino-2-fluorophenol
SMIL C1=CC(=C(C=C1N)O)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Amino-2-fluorophenol
Smeltepunkt 156°C to 158°C
Farve White to Yellow
Mængde 1 g
Formel vægt 127.12
Procent renhed 97%
Fysisk form Solid