missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
5-Amino-2-cyanobenzotrifluoride-d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Amino-2-cyanobenzotrifluoride-d3 |
| CAS | 1329792-44-0 |
| Molekylær formel | C8H2D3F3N2 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | 4-Amino-2-(trifluoromethyl)benzonitrile-d3, 4-Amino-α,α,α-trifluoro-o-tolunitrile-d3, 2-Trifluoromethyl-4-aminobenzonitrile-d3, 4-Cyano-3-(trifluoromethyl)aniline-d3 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H5F3N2/c9-8(10,11)7-3-6(13)2-1-5(7)4-12/h1-3H,13H2/i1D,2D,3D |
| SMIL | [2H]C1=C(C(=C(C(=C1C#N)C(F)(F)F)[2H])N)[2H] |
| IUPAC navn | 4-amino-2,3,5-trideuterio-6-(trifluoromethyl)benzonitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 189.15 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?