Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Amino-2-chloropyrimidine |
| CAS min % | 94.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | 160 °C |
| Farve | Gul til Brun |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 94% min. (GC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 5-amino-2-chloropyrimidine, 2-chloro-pyrimidin-5-ylamine, 2-chloro-5-aminopyrimidine, 5-pyrimidinamine, 2-chloro, 2-chloropyrimidine-5-ylamine, pubchem6963, acmc-1axfh, 2-chloropyrimidin-5-ylamine, 5-pyrimidinamine,2-chloro, 5-amino-2-chloro pyrimidine |
| Vis mere |
Safety and Handling
- 5-Amino-2-chloropyrimidine
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H315-Forårsager hudirritation.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P362-Alt tilsmudset tøj tages af.