Få mere at vide
5-Amino-2-chlorophenol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Amino-2-chlorophenol |
| CAS | 6358-06-1 |
| Molekylær formel | C6H6ClNO |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 2-Chloro-5-aminophenol, 3-Amino-6-chlorophenol, 3-Hydroxy-4-chloroaniline, 5-Amino-2-chlorophenol |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6ClNO/c7-5-2-1-4(8)3-6(5)9/h1-3,9H,8H2 |
| SMIL | Nc1ccc(Cl)c(O)c1 |
| IUPAC navn | 5-amino-2-chlorophenol |
| Molekylvægt (g/mol) | 143.57 |
| Formel vægt | 143.0138 |