missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

5-Amino-2-chlorophenol, TRC

Artikelnummer. 30320243
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30320243 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30320243 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA60389025G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 5-Amino-2-chlorophenol
CAS 6358-06-1
Molekylær formel C6H6ClNO
Mængde 25 g
Synonym 2-Chloro-5-aminophenol, 3-Amino-6-chlorophenol, 3-Hydroxy-4-chloroaniline, 5-Amino-2-chlorophenol
InChI formel InChI=1S/C6H6ClNO/c7-5-2-1-4(8)3-6(5)9/h1-3,9H,8H2
SMIL Nc1ccc(Cl)c(O)c1
IUPAC navn 5-amino-2-chlorophenol
Molekylvægt (g/mol) 143.57
Formel vægt 143.0138
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.