Få mere at vide
5-Amino-2-chlorobenzotrifluoride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Amino-2-chlorobenzotrifluoride |
| CAS | 320-51-4 |
| Molekylær formel | C7 H5 Cl F3 N |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Benzenamine, 4-chloro-3-(trifluoromethyl)-, m-Toluidine, 4-chloro-α,α,α-trifluoro- (6CI,7CI,8CI), 4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzenamine, (4-Chloro-3-trifluoromethylphenyl)amine, 2-Chloro-5-aminobenzotrifluoride, 3-(Trifluoromethyl)-4-chloroaniline, 3-Amino-6-chlorobenzotrifluoride, 3-Trifluoromethyl-4-chlorophenylamine, 4-Chloro-3-(trifluoromethyl)aniline Imp. C (EP), 4-Chloro-α,α,α-trifluoro-m-toluidine, 5-Amino-2-chlorobenzotrifluoride, NSC 61405 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5ClF3N/c8-6-2-1-4(12)3-5(6)7(9,10)11/h1-3H,12H2 |
| SMIL | Nc1ccc(Cl)c(c1)C(F)(F)F |
| IUPAC navn | 4-chloro-3-(trifluoromethyl)aniline |
| Molekylvægt (g/mol) | 195.57 |
| Formel vægt | 195.0063 |