Få mere at vide
5-Amino-2-chlorbenzoesyre, TRC
Artikelnummer. 30315665
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30315665 1 g
1 options
Artikelnummer. 30315665 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA6040951G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Amino-2-chlorobenzoic Acid
CAS 89-54-3
Molekylær formel C7H6ClNO2
Mængde 1 g
Synonym 2-Chloro-5-aminobenzoic Acid, 3-Amino-6-chlorobenzoic Acid, 5-Amino-2-chlorobenzoic Acid, NSC 25172
InChI formel InChI=1S/C7H6ClNO2/c8-6-2-1-4(9)3-5(6)7(10)11/h1-3H,9H2,(H,10,11)
SMIL Nc1ccc(Cl)c(c1)C(=O)O
IUPAC navn 5-amino-2-chlorobenzoisk syre
Molekylvægt (g/mol) 171.58
Formel vægt 171.0087