missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

5-Amino-2-chloro-4-fluorophenol, TRC

Artikelnummer. 30313204
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30313204 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30313204 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA5954951G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 5-Amino-2-chloro-4-fluorophenol
CAS 84478-72-8
Molekylær formel C6H5ClFNO
Mængde 1 g
Synonym 2-Chloro-4-fluoro-5-aminophenol, 2-Fluoro-4-chloro-5-hydroxyaniline, 4-Chloro-2-fluoro-5-hydroxyaniline
InChI formel InChI=1S/C6H5ClFNO/c7-3-1-4(8)5(9)2-6(3)10/h1-2,10H,9H2
SMIL Nc1cc(O)c(Cl)cc1F
IUPAC navn 5-amino-2-chloro-4-fluorophenol
Molekylvægt (g/mol) 161.56
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.