missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
5-Amino-2-chloro-4-fluorobenzoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Amino-2-chloro-4-fluorobenzoic Acid |
| CAS | 172404-33-0 |
| Molekylær formel | C7H5ClFNO2 |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5ClFNO2/c8-4-2-5(9)6(10)1-3(4)7(11)12/h1-2H,10H2,(H,11,12) |
| SMIL | Nc1cc(C(=O)O)c(Cl)cc1F |
| IUPAC navn | 5-amino-2-chloro-4-fluorobenzoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 189.57 |
| Formel vægt | 188.9993 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?