missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

5-Amino-2-chloro-4-fluorobenzoic Acid, TRC

Artikelnummer. 30316606
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30316606 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30316606 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA5954755G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 5-Amino-2-chloro-4-fluorobenzoic Acid
CAS 172404-33-0
Molekylær formel C7H5ClFNO2
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C7H5ClFNO2/c8-4-2-5(9)6(10)1-3(4)7(11)12/h1-2H,10H2,(H,11,12)
SMIL Nc1cc(C(=O)O)c(Cl)cc1F
IUPAC navn 5-amino-2-chloro-4-fluorobenzoic acid
Molekylvægt (g/mol) 189.57
Formel vægt 188.9993
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.