Få mere at vide
5-Amino-2-bromopyridine, 97%
Artikelnummer. 11354396
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11354396 25 g 25g
11334396 1 g 1g
11344396 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11354396 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L20008.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13534-97-9 | C5H5BrN2 | 173.013 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13534-97-9
Molekylær formel C5H5BrN2
Molekylvægt (g/mol) 173.013
MDL nummer MFCD01646116
InChI nøgle XTHKRYHULUJQHN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-6-bromopyridine, 5-amino-2-bromopyridine, 2-bromo-5-aminopyridine, 6-bromo-3-pyridinamine, 3-pyridinamine, 6-bromo, 6-bromo-pyridin-3-ylamine, 6-bromo-3-pyridylamine, 2-bromo-5-amino pyridine, 2-bromopyridin-5-amine, 6-bromopyrid-3-ylamine
PubChem CID 642811
IUPAC navn 6-brompyridin-3-amin
SMIL C1=CC(=NC=C1N)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Amino-2-bromopyridine
Smeltepunkt 75°C to 79°C
Mængde 25 g
Beilstein 109102
Formel vægt 173.01
Procent renhed 97%