missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
5-amino-2-bromobenzoesyre, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Amino-2-bromobenzoic Acid |
| CAS | 2840-02-0 |
| Molekylær formel | C7H6NO2Br |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6BrNO2/c8-6-2-1-4(9)3-5(6)7(10)11/h1-3H,9H2,(H,10,11) |
| SMIL | Nc1ccc(Br)c(c1)C(=O)O |
| IUPAC navn | 5-amino-2-bromobenzoesyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 216.03 |
| Formel vægt | 214.9582 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?