Få mere at vide
5-Amino-2-bromo-3-methylpyridine, 98%
Artikelnummer. 15452699
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15452699 25 g 25g
15442699 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15452699 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H66134.14
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
CAS: 38186-83-3 | C6H7BrN2 | 187.04 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 38186-83-3
Molekylær formel C6H7BrN2
Molekylvægt (g/mol) 187.04
MDL nummer MFCD03095085
InChI nøgle IEONGQZSAUAAKH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-amino-2-bromo-3-picoline, 5-amino-2-bromo-3-methylpyridine, 3-pyridinamine, 6-bromo-5-methyl, 6-bromo-5-methyl-3-pyridylamine, 6-bromo-5-methyl-3-aminopyridine, pubchem1129, ksc985c1p, 2-bromo-3-methyl-5-aminopyridine, 2-bromo-5-amino-3-methylpyridine, 6-bromo-5-methyl-pyridin-3-ylamine
PubChem CID 12362446
IUPAC navn 6-brom-5-methylpyridin-3-amin
SMIL CC1=CC(N)=CN=C1Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Amino-2-bromo-3-methylpyridine
Smeltepunkt 97°C to 100°C
Farve Grå
Mængde 25 g
FN nummer UN2811
Beilstein 471832
Formel vægt 187.04
Procent renhed 98%
Fysisk form Fast stof