Få mere at vide
5-amino-2-(4-morpholinyl)pyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15467887
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15467887 5 g 5g
11490250 250 mg 250mg
11400260 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15467887 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H50699.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 52023-68-4 | C9H13N3O | 179.223 g/mol
5-Amino-2-(4-morpholinyl)pyridin anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
5-Amino-2-(4-morpholinyl)pyridin anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Bemærkninger
Opbevares ved stuetemperatur. Opbevares køligt, tørt i en godt lukket beholder. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 52023-68-4
Molekylær formel C9H13N3O
Molekylvægt (g/mol) 179.223
MDL nummer MFCD00119562
InChI nøgle VVTSPTCBHTWXMD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-morpholinopyridin-3-amine, 3-amino-6-morpholinopyridine, 6-morpholino-3-pyridinamine, 6-morpholin-4-yl pyridin-3-amine, 6-morpholino pyridin-3-amine, 6-morpholinopyridine-3-amine, 3-pyridinamine, 6-4-morpholinyl, 6-morpholin-4-yl-3-pyridylamine, 5-amino-2-morpholin-4-ylpyridine, 5-amino-2-4-morpholinyl pyridine
PubChem CID 104059
IUPAC navn 6-morpholin-4-ylpyridin-3-amin
SMIL C1COCCN1C2=NC=C(C=C2)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Amino-2-(4-morpholinyl)pyridine
Smeltepunkt 127°C to 130°C
Mængde 5 g
Formel vægt 179.22
Procent renhed 97%