Få mere at vide
5-amino-2-(4-morpholinyl)pyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11490250
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11490250 250 mg 250mg
11400260 1 g 1g
15467887 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11490250 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H50699.MD
Request Bulk or Custom Format
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 52023-68-4 | C9H13N3O | 179.223 g/mol
5-Amino-2-(4-morpholinyl)pyridin anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
5-Amino-2-(4-morpholinyl)pyridin anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Bemærkninger
Opbevares ved stuetemperatur. Opbevares køligt, tørt i en godt lukket beholder. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 52023-68-4
Molekylær formel C9H13N3O
Molekylvægt (g/mol) 179.223
MDL nummer MFCD00119562
InChI nøgle VVTSPTCBHTWXMD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-morpholinopyridin-3-amine, 3-amino-6-morpholinopyridine, 6-morpholino-3-pyridinamine, 6-morpholin-4-yl pyridin-3-amine, 6-morpholino pyridin-3-amine, 6-morpholinopyridine-3-amine, 3-pyridinamine, 6-4-morpholinyl, 6-morpholin-4-yl-3-pyridylamine, 5-amino-2-morpholin-4-ylpyridine, 5-amino-2-4-morpholinyl pyridine
PubChem CID 104059
IUPAC navn 6-morpholin-4-ylpyridin-3-amin
SMIL C1COCCN1C2=NC=C(C=C2)N
Especificaciones
Kemisk navn eller materiale 5-Amino-2-(4-morpholinyl)pyridine
Smeltepunkt 127°C to 130°C
Mængde 250 mg
Formel vægt 179.22
Procent renhed 97%
RUO– Kun brug til forskning
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.