Få mere at vide
5-Amino-2,4-dichloropyrimidin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Amino-2,4-dichloropyrimidine |
| CAS | 5177-27-5 |
| Molekylær formel | C4H3Cl2N3 |
| Mængde | 2 g |
| Synonym | 2,4-Dichloro-5-pyrimidinamine, NSC 86381 |
| InChI formel | InChI=1S/C4H3Cl2N3/c5-3-2(7)1-8-4(6)9-3/h1H,7H2 |
| SMIL | Nc1cnc(Cl)nc1Cl |
| IUPAC navn | 2,4-dichloropyrimidin-5-amin |
| Molekylvægt (g/mol) | 163.99 |
| Formel vægt | 162.9704 |