Få mere at vide
5-amino-2,4-dichlorpyrimidin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15425357
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15425357 5 g 5g
15435357 250 mg 250mg
15415357 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15425357 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H32606.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
CAS: 5177-27-5 | Molekylformel: C4H3Cl2N3 | Molekylvægt: 163,989 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5177-27-5
Molekylær formel C4H3Cl2N3
Molekylvægt (g/mol) 163.989
MDL nummer MFCD05662684
InChI nøgle RINHVELYMZLXIW-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 257797
IUPAC navn 2,4-dichlorpyrimidin-5-amin
SMIL C1=C(C(=NC(=N1)Cl)Cl)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Amino-2,4-dichloropyrimidine
Mængde 5 g
Synonym 5-amino-2,4-dichloropyrimidine, 2,4-dichloro-5-aminopyrimidine, 2,4-dichloro-pyrimidin-5-ylamine, 2,4-dichloro-5-pyrimidinamine, 5-amino-2, 4-dichloropyrimidine, 5-pyrimidinamine, 2,4-dichloro, 2,4-dichlorpyrimidin-5-amin, pubchem21459, acmc-209kvs, ksc497e8n
Formel vægt 164
Procent renhed 97%