Få mere at vide
5-amino-2,4,6-triiodoisophthalsyre, TRC
Artikelnummer. 30338692
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30338692 5 g
1 options
Artikelnummer. 30338692 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA6308105G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Amino-2,4,6-triiodoisophthalic Acid
CAS 35453-19-1
Molekylær formel C8 H4 I3 N O4
Mængde 5 g
Synonym 1,3-Benzenedicarboxylic acid, 5-amino-2,4,6-triiodo-, Isophthalic acid, 5-amino-2,4,6-triiodo- (6CI), 5-Amino-2,4,6-triiodo-1,3-benzenedicarboxylic acid, 2,4,6-Triiodo-5-aminoisophthalic acid, 5-Amino-2,4,6-triiodoisophthalic acid, 5-Amino-2,4,6-triiodobenzene-1,3-dicarboxylic acid
InChI formel InChI=1S/C8H4I3NO4/c9-3-1(7(13)14)4(10)6(12)5(11)2(3)8(15)16/h12H2,(H,13,14)(H,15,16)
SMIL Nc1c(I)c(C(=O)O)c(I)c(C(=O)O)c1I
IUPAC navn 5-amino-2,4,6-triiodobenzen-1,3-dicarboxylsyre
Molekylvægt (g/mol) 558.84
Formel vægt 558.7274