Få mere at vide
5-Amino-2,4,6-triiodoisophthalic acid, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 30964801
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
100g
10g
1kg
25g
500g
5g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Mængde Tamaño de la unidad
30964801 1 kg 1kg
30960536 500 g 500g
30951721 100 g 100g
30954791 10 g 10g
30952513 25 g 25g
30950112 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30964801 Proveedor BLD Pharm N.º de proveedor BD108511000g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Especificaciones
Kemisk navn eller materiale 5-Amino-2,4,6-triiodoisophthalic acid
CAS 35453-19-1
Molekylær formel C8H4I3NO4
MDL nummer MFCD00190167
Mængde 1 kg
SMIL O=C(O)C1=C(I)C(N)=C(I)C(C(O)=O)=C1I
Molekylvægt (g/mol) 558.84
Procent renhed 98%
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.