Få mere at vide
5-Amino-2,4,6-triiodoisophthalsyre, 95%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Amino-2,4,6-triiodoisophthalic acid |
| Smeltepunkt | 265 °C til 270 °C |
| Mængde | 250 g |
| Følsomhed | Lys- og fugtfølsomt |
| Formel vægt | 558.84 |
| Procent renhed | 95% |