Få mere at vide
5-Amino-2,4,6-triiodoisophthalsyre, 95%
Artikelnummer. 11419717
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11419717 10 g 10g
11429717 50 g 50g
11439717 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11419717 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22178.09
 Begrænset vare
På lager
CAS: 35453-19-1 | C8H4I3NO4 | 558,836 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 35453-19-1
Molekylær formel C8H4I3NO4
Molekylvægt (g/mol) 558.836
MDL nummer MFCD00190167
InChI nøgle JEZJSNULLBSYHV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-amino-2,4,6-triiodoisophthalic acid, unii-a17g990rt0, 5-amino-2,4,6-triiodo-1,3-benzenedicarboxylic acid, 5-amino-2,4,6-iodoisophthalic acid, 1,3-benzenedicarboxylic acid, 5-amino-2,4,6-triiodo, 5-amino-2,4,6-triiodoisophthalicacid, isophthalic acid, 5-amino-2,4,6-triiodo, acmc-209ih0, ksc224s6b, aronis25361
PubChem CID 3015783
IUPAC navn 5-amino-2,4,6-triiodbenzen-1,3-dicarboxylsyre
SMIL C1(=C(C(=C(C(=C1I)N)I)C(=O)O)I)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Amino-2,4,6-triiodoisophthalic acid
Smeltepunkt 265°C to 270°C
Mængde 10 g
Følsomhed Light and moisture sensitive
Formel vægt 558.84
Procent renhed 95%