missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
5-Amino-2-(3-(tert-butylamino)-2-hydroxypropoxy)acetophenone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-[5-Amino-2-[(2RS)-3-[(1,1-dimethylethyl)amino]-2-hydroxypropoxy]phenyl]ethanone |
| CAS | 56980-94-0 |
| Molekylær formel | C15 H24 N2 O3 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 1-[5-Amino-2-[(2RS)-3-[(1,1-dimethylethyl)amino]-2-hydroxypropoxy]phenyl]ethanone, Celiprolol Hydrochloride Imp. A (EP) |
| InChI formel | InChI=1S/C15H24N2O3/c1-10(18)13-7-11(16)5-6-14(13)20-9-12(19)8-17-15(2,3)4/h5-7,12,17,19H,8-9,16H2,1-4H3 |
| SMIL | CC(=O)c1cc(N)ccc1OCC(O)CNC(C)(C)C |
| IUPAC navn | 1-[5-amino-2-[3-(tert-butylamino)-2-hydroxypropoxy]phenyl]ethanone |
| Molekylvægt (g/mol) | 280.36 |
| Formel vægt | 280.1787 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?