Få mere at vide
5-Amino-2,3-dihydrophthalazine-1,4-dione, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 521-31-3 |
| Smeltepunkt | 318°C to 320°C |
| MDL nummer | MFCD00006890 |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | 5-Amino-2,3-dihydrophthalazine-1,4-dione, Luminol, 5-Amino-2,3-dihydrophthalazine-1,4-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 177.16 |
| Grad | Research |