Få mere at vide
5-Amino-2,3-dihydrobenzofuran, 97%
Artikelnummer. 10785072 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10785072 1 g 1g
10891691 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10785072 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 438030010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 42933-43-7 | C8H9NO | 135.17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 42933-43-7
Molekylær formel C8H9NO
Molekylvægt (g/mol) 135.17
InChI nøgle YJMADHMYUJFMQE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-dihydrobenzofuran-5-amine, 2,3-dihydrobenzo b furan-5-ylamine, 5-amino-2,3-dihydrobenzo b furan, 5-aminocoumaran, 5-amino-2,3-dihydrobenzofuran, 2,3-dihydro-5-benzofuranamine, 2,3-dihydrobenzo b furan-5-amine, pubchem16462, 2,3-dihydro-5-benzofuranamine;, 2,3-dihydrobenzofuran-5-amine;
PubChem CID 3841102
IUPAC navn 2,3-dihydro-1-benzofuran-5-amin
SMIL C1COC2=C1C=C(C=C2)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Amino-2, 3-dihydrobenzofuran
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 81.6°C to 83.4°C
Farve Hvid til Brun
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 135.17
Procent renhed 97%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Amino-2,3-dihydrobenzofuran
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.