Få mere at vide
5-Amino-2,3-dihydrobenzo[b]furan, 97%
Artikelnummer. 15426157
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15426157 250 mg 250mg
15406157 1 g 1g
15416157 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15426157 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H33344.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 42933-43-7 | C8H9NO | 135.166 g/mol
Det bruges som farmaceutisk mellemprodukt. Benzoylthiophener er allosteriske forstærkere (AE) af agonistaktivitet ved A1-adenosinreceptoren.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det bruges som farmaceutisk mellemprodukt. Benzoylthiophener er allosteriske forstærkere (AE) af agonistaktivitet ved A1-adenosinreceptoren.
Opløselighed Svagt opløseligt i vand.(0,26
g/L) (25 C),°
Bemærkninger
Opbevares køligt og tørt. Sørg for ordentlig ventilation. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 42933-43-7
Molekylær formel C8H9NO
Molekylvægt (g/mol) 135.166
MDL nummer MFCD03617969
InChI nøgle YJMADHMYUJFMQE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-dihydrobenzofuran-5-amine, 2,3-dihydrobenzo b furan-5-ylamine, 5-amino-2,3-dihydrobenzo b furan, 5-aminocoumaran, 5-amino-2,3-dihydrobenzofuran, 2,3-dihydro-5-benzofuranamine, 2,3-dihydrobenzo b furan-5-amine, pubchem16462, 2,3-dihydro-5-benzofuranamine;, 2,3-dihydrobenzofuran-5-amine;
PubChem CID 3841102
IUPAC navn 2,3-dihydro-1-benzofuran-5-amin
SMIL C1COC2=C1C=C(C=C2)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Amino-2,3-dihydrobenzo[b]furan
Smeltepunkt 78°C to 80°C
Mængde 250 mg
Følsomhed Air Sensitive
Opløselighedsinformation Sparingly soluble in water.(0.26g/L) (25°C),
Formel vægt 135.17
Procent renhed 97%