Få mere at vide
5-Amino-2,3-dihydrobenzo[b]furan, 97%
Artikelnummer. 15416157
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
Artikelnummer. 15416157
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H33344.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 42933-43-7 | C8H9NO | 135.166 g/mol
Det bruges som farmaceutisk mellemprodukt. Benzoylthiophener er allosteriske forstærkere (AE) af agonistaktivitet ved A1-adenosinreceptoren.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Applications
It is used as pharmaceutical intermediate. Benzoylthiophenes are allosteric enhancers (AE) of agonist activity at the A1 adenosine receptor.
Solubility
Sparingly soluble in water.(0.26 g/L) (25°C),
Notes
Store in cool dry place. Ensure proper ventilation. Incompatible with oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 42933-43-7
Molekylær formel C8H9NO
Molekylvægt (g/mol) 135.166
MDL nummer MFCD03617969
InChI nøgle YJMADHMYUJFMQE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-dihydrobenzofuran-5-amine, 2,3-dihydrobenzo b furan-5-ylamine, 5-amino-2,3-dihydrobenzo b furan, 5-aminocoumaran, 5-amino-2,3-dihydrobenzofuran, 2,3-dihydro-5-benzofuranamine, 2,3-dihydrobenzo b furan-5-amine, pubchem16462, 2,3-dihydro-5-benzofuranamine;, 2,3-dihydrobenzofuran-5-amine;
PubChem CID 3841102
IUPAC navn 2,3-dihydro-1-benzofuran-5-amine
SMIL C1COC2=C1C=C(C=C2)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Amino-2,3-dihydrobenzo[b]furan
Smeltepunkt 78°C to 80°C
Mængde 5 g
Følsomhed Air Sensitive
Opløselighedsinformation Sparingly soluble in water.(0.26g/L) (25°C),
Formel vægt 135.17
Procent renhed 97%