Få mere at vide
5-Amino-2,2-difluoro-1,3-benzodioxol, 97+%
Artikelnummer. 11435767
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11435767 5 g 5g
11425767 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11435767 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24336.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 1544-85-0 | C7H5F2NO2 | 173,119 g/mol
5-Amino-2,2-difluor-1,3-benzodioxol anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
5-Amino-2,2-difluor-1,3-benzodioxol anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed Ikke blandbar
eller vanskelig at blande i vand.
Noter
Lysfølsom. Opbevares på et køligt, tørt sted i tæt lukket beholder. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1544-85-0
Molekylær formel C7H5F2NO2
Molekylvægt (g/mol) 173.119
MDL nummer MFCD00190144
InChI nøgle CVYQRDKVWVBOFP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2-difluoro-5-aminobenzodioxole, 2,2-difluorobenzo d 1,3 dioxol-5-amine, 2,2-difluoro-5-amino-1,3-benzodioxole, 5-amino-2,2-difluorobenzodioxole, 5-amino-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole, 2,2-difluoro-2h-1,3-benzodioxol-5-amine, 1,3-benzodioxol-5-amine, 2,2-difluoro, 3,4-difluoromethylenedioxy aniline, 3,4-difluoromethylene dioxy aniline, 2,2-difluoro-benzo 1,3 dioxol-5-ylamine
PubChem CID 2736893
IUPAC navn 2,2-difluor-1,3-benzodioxol-5-amin
SMIL C1=CC2=C(C=C1N)OC(O2)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Amino-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole
Kogepunkt 95 °C til 97 °C (12 mmHg)
Lugt Genkendelig
Brydningsindeks 1.499
Mængde 5 g
FN nummer UN2810
Beilstein 1343593
Følsomhed Lysfølsom
Opløselighedsinformation Ikke blandeligt eller svært at blande i vand.
Formel vægt 173.12
Procent renhed ≥97%