Få mere at vide
5-Amino-1H-tetrazole monohydrate, 99%
Artikelnummer. 11436936
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11436936 500 g 500g
11416936 25 g 25g
11426936 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11436936 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24018.36
Request Bulk or Custom Format
CAS: 15454-54-3 | CH5N5O | 103.085 g/mol
5-aminotetrazolmonohydrat er et nyttigt reagens i kondensationsreaktioner til dannelse af pyrimidiner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
5-aminotetrazolmonohydrat er et nyttigt reagens i kondensationsreaktioner til dannelse af pyrimidiner.
Opløselighed
Opløseligt i vand, ethanol (1,36%).
Bemærkninger
Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler, stærke syrer, syrechlorider, syreanhydrider.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15454-54-3
Molekylær formel CH5N5O
Molekylvægt (g/mol) 103.085
MDL nummer MFCD00149327
InChI nøgle JVSMPWHQUPKRNV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1h-tetrazol-5-amine hydrate, 5-amino-1h-tetrazole monohydrate, 5-aminotetrazole monohydrate, 5-amino-1h-tetrazole hydrate, 5-aminotetrazole hydrate, 1h-1,2,3,4-tetrazol-5-amine hydrate, 2h-1,2,3,4-tetrazol-5-amine hydrate, tetrazol-5-amine, 5-aminotetrazole.h2o, 5-aminotetrazole h2o
PubChem CID 12211273
IUPAC navn 2H-tetrazol-5-amin;hydrat
SMIL C1(=NNN=N1)N.O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Amino-1H-tetrazole monohydrate
Smeltepunkt ∼203°C (decomposition)
pH 3.7
Mængde 500 g
FN nummer UN1325
Beilstein 108872
Opløselighedsinformation Soluble in water,ethanol (1.36%).
Formel vægt 103.08 (85.06 Anhydrous)
Procent renhed 99%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Amino-1H-tetrazole monohydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2H-Tetrazol-5-amine,hydrate