Få mere at vide
5-Amino-1H-tetrazole monohydrate, 99%
Beskrivelse
5-aminotetrazolmonohydrat er et nyttigt reagens i kondensationsreaktioner til dannelse af pyrimidiner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
5-aminotetrazolmonohydrat er et nyttigt reagens i kondensationsreaktioner til dannelse af pyrimidiner.
Opløselighed
Opløseligt i vand, ethanol (1,36%).
Bemærkninger
Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler, stærke syrer, syrechlorider, syreanhydrider.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Amino-1H-tetrazole monohydrate |
| Smeltepunkt | ∼203°C (decomposition) |
| pH | 3.7 |
| Mængde | 25 g |
| FN nummer | UN1325 |
| Beilstein | 108872 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water,ethanol (1.36%). |
| Formel vægt | 103.08 (85.06 Anhydrous) |
| Procent renhed | 99% |
Sikkerhed og håndtering
- 5-Amino-1H-tetrazole monohydrate
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: 2H-Tetrazol-5-amine,hydrate