Få mere at vide
5-Amino-1H-pyrazole-4-carboxamide Hemisulphate, Mikromol™
Artikelnummer. 18012460
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
18012460 25 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18012460 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0034.010025
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
5-Amino-1H-pyrazole-4-carboxamide Hemisulphate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-amino-1H-pyrazole-4-carboxamide hemisulfate
CAS 27511-79-1
Analyt- eller komponentnavne 5-amino-1H-pyrazole-4-carboxamide hemisulfate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel 2 C4 H6 N4 O . H2 O4 S
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Allopurinol Imp. A (EP), Allopurinol USP Related Compound A, Allopurinol USP RC A, 5-Amino-1H-pyrazole-4-carboxamide Hemisulphate, Allopurinol Imp. A (EP) as Hemisulphate, Allopurinol Stage 2, Ph Eur Allopurinol Impurity A, USP Allopurinol Related Compound A, Allopurinol Related Compound A as Hemisulfate, Allopurinol Impurity A as Hemisulphate
InChI formel InChI=1S/2C4H6N4O.H2O4S/c2*5-3-2(4(6)9)1-7-8-3;1-5(2,3)4/h2*1H,(H2,6,9)(H3,5,7,8);(H2,1,2,3,4)
SMIL NC(=O)c1cn[nH]c1N.NC(=O)c2cn[nH]c2N.OS(=O)(=O)O
IUPAC navn 5-amino-1H-pyrazole-4-carboxamide;sulfuric acid
Molekylvægt (g/mol) 350.31
Mængde 25 mg
Formel vægt 350.0757 g/mol