Få mere at vide
5-Amino-1H-indazole, 98%
Artikelnummer. 11346966
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11346966 5 g 5g
11356966 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11346966 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L06705.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 19335-11-6 | C7H7N3 | 133.154 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 19335-11-6
Molekylær formel C7H7N3
Molekylvægt (g/mol) 133.154
MDL nummer MFCD00037975
InChI nøgle XBTOSRUBOXQWBO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-aminoindazole, 5-amino-1h-indazole, 2h-indazol-5-amine, 5-indazolamine, 1h-indazole-5-amine, 1h-indazol-5-ylamine, indazol-5-ylamine, 1h-indazole, 5-amino, 5-aminobenzopyrazole, 5-amino-indazole
PubChem CID 88012
IUPAC navn 1H-indazol-5-amin
SMIL C1=CC2=C(C=C1N)C=NN2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Amino-1H-indazole
Smeltepunkt 172°C to 178°C
Lugt Odorless
Mængde 5 g
FN nummer UN2811
Beilstein 3259
Formel vægt 133.15
Procent renhed 98%