missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
5-Amino-1H-indazole-7-carboxylic Acid Methyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Amino-1H-indazole-7-carboxylic Acid Methyl Ester |
| CAS | 885272-08-2 |
| Molekylær formel | C9H9N3O2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Methyl 5-amino-1H-indazole-7-carboxylate |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9N3O2/c1-14-9(13)7-3-6(10)2-5-4-11-12-8(5)7/h2-4H,10H2,1H3,(H,11,12) |
| SMIL | COC(=O)c1cc(N)cc2cn[nH]c12 |
| IUPAC navn | methyl 5-amino-1H-indazole-7-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 191.19 |
| Formel vægt | 191.0695 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?