missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

5-amino-1H-benzotriazol, 96%

Artikelnummer. p-7044476
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11376946 1 g 1g
11386946 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11376946 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L06660.03
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

CAS: 3325-11-9 | C6H6N4 | 134,14 g/mol

5-Amino-1H-benzotriazol bruges som azolbyggesten.

Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .

Anvendelser 5-Amino-1H-benzotriazol anvendes som
azolbyggesten.

Opløselighed Uopløseligt i vand
.

Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Inkompatible materialer er stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 3325-11-9
Molekylær formel C6H6N4
Molekylvægt (g/mol) 134.14
MDL nummer MFCD00047209
InChI nøgle XSFHICWNEBCMNN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-aminobenzotriazole, 1h-1,2,3-benzotriazol-5-amine, 1h-benzotriazol-6-amine, 1h-benzotriazol-5-amine, 5-amino-1h-benzotriazole, 2h-benzo d 1,2,3 triazol-5-amine, 1h-benzo d 1,2,3 triazol-5-amine, benzotriazole-5-ylamine, 3h-1,2,3-benzotriazol-5-amine, 5-amino benzotriazole
PubChem CID 76844
IUPAC navn 2H-benzotriazol-5-amin
SMIL C1=CC2=NNN=C2C=C1N

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 5-Amino-1H-benzotriazole
Smeltepunkt 157 °C til 162 °C
Lugt Lugtfri
Mængde 1 g
Beilstein 121262
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 134.14
Procent renhed 98%

RUO– Kun brug til forskning

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.