Få mere at vide
5-amino-1H-benzotriazol, 96%
Artikelnummer. 11386946
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11386946 5 g 5g
11376946 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11386946 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L06660.06
CAS: 3325-11-9 | C6H6N4 | 134,14 g/mol
5-Amino-1H-benzotriazol bruges som azolbyggesten.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 5-Amino-1H-benzotriazol anvendes som
azolbyggesten.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Inkompatible materialer er stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3325-11-9
Molekylær formel C6H6N4
Molekylvægt (g/mol) 134.14
MDL nummer MFCD00047209
InChI nøgle XSFHICWNEBCMNN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-aminobenzotriazole, 1h-1,2,3-benzotriazol-5-amine, 1h-benzotriazol-6-amine, 1h-benzotriazol-5-amine, 5-amino-1h-benzotriazole, 2h-benzo d 1,2,3 triazol-5-amine, 1h-benzo d 1,2,3 triazol-5-amine, benzotriazole-5-ylamine, 3h-1,2,3-benzotriazol-5-amine, 5-amino benzotriazole
PubChem CID 76844
IUPAC navn 2H-benzotriazol-5-amin
SMIL C1=CC2=NNN=C2C=C1N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Amino-1H-benzotriazole
Smeltepunkt 157 °C til 162 °C
Lugt Lugtfri
Mængde 5 g
Beilstein 121262
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 134.14
Procent renhed 98%