Få mere at vide
5-amino-1H-[1,2,4]-triazol-3-carboxylsyremethylester, 96 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10473520 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10473520 1 g Glasflaske 1g
1 options
Product Code. 10473520 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 437690010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Specifications
Kemisk navn eller materiale 5-Amino-1H-[1,2,4]-triazole-3-carboxylic acid methyl ester
CAS 3641-14-3
CAS min % 95.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 212 °C til 213 °C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C4H6N4O2
Mængde 1 g
Synonym methyl 5-amino-1h-1,2,4-triazole-3-carboxylate, methyl 5-amino-4h-1,2,4-triazole-3-carboxylate, methyl 5-amino-4h-1,2,4 triazole-3-carboxylate, 1h-1,2,4-triazole-3-carboxylic acid, 5-amino-, methyl ester, 5-amino-1h-1,2,4-triazole-3-carboxylic acid methyl ester, methyl 5-amino-1,2,4-triazole-3-carboxylate, methyl-5-amino-1h-1,2,4-triazole-3-carboxylate, 5-amino-1h-1,2,4 triazole-3-carboxylic acid methyl ester, methyl 5-amino-2h-1,2,4-triazole-3-carboxylate
InChI nøgle OSZNPKRMPBUQLB-UHFFFAOYSA-N
SMIL COC(=O)C1=NC(=NN1)N
IUPAC navn methyl-3-amino-1H-1,2,4-triazol-5-carboxylat
Molekylvægt (g/mol) 142.12
PubChem CID 77201
Formel vægt 142.12
Procent renhed 96%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 5-Amino-1H-[1,2,4]-triazole-3-carboxylic acid methyl ester
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Precautionary Statement
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.