missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

5-Amino-1-tert-butyl-3-phenylmethyl-4-cyanopyrazole, TRC

Artikelnummer. 30311702
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30311702 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30311702 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA60299050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 5-Amino-1-tert-butyl-3-phenylmethyl-4-cyanopyrazole
CAS 158001-18-4
Molekylær formel C15 H18 N4
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C15H18N4/c1-15(2,3)19-14(17)12(10-16)13(18-19)9-11-7-5-4-6-8-11/h4-8H,9,17H2,1-3H3
SMIL CC(C)(C)n1nc(Cc2ccccc2)c(C#N)c1N
IUPAC navn 5-amino-3-benzyl-1-tert-butylpyrazole-4-carbonitrile
Molekylvægt (g/mol) 254.33
Formel vægt 254.1531
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.