Få mere at vide
5-Amino-1-tert-butyl-3-phenylmethyl-4-cyanopyrazole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Amino-1-tert-butyl-3-phenylmethyl-4-cyanopyrazole |
| CAS | 158001-18-4 |
| Molekylær formel | C15 H18 N4 |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H18N4/c1-15(2,3)19-14(17)12(10-16)13(18-19)9-11-7-5-4-6-8-11/h4-8H,9,17H2,1-3H3 |
| SMIL | CC(C)(C)n1nc(Cc2ccccc2)c(C#N)c1N |
| IUPAC navn | 5-amino-3-benzyl-1-tert-butylpyrazole-4-carbonitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 254.33 |
| Formel vægt | 254.1531 |