Få mere at vide
5-Amino-1-tert-butyl-3-(3-methylbenzyl)-4-cyanopyrazole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Amino-1-tert-butyl-3-(3-methylbenzyl)-4-cyanopyrazole |
| CAS | 1185162-28-0 |
| Molekylær formel | C16 H20 N4 |
| Mængde | 200 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H20N4/c1-11-6-5-7-12(8-11)9-14-13(10-17)15(18)20(19-14)16(2,3)4/h5-8H,9,18H2,1-4H3 |
| SMIL | Cc1cccc(Cc2nn(c(N)c2C#N)C(C)(C)C)c1 |
| IUPAC navn | 5-amino-1-tert-butyl-3-[(3-methylphenyl)methyl]pyrazole-4-carbonitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 268.36 |
| Formel vægt | 268.1688 |