missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
5-Amino-1-tert-butyl-3-(1’-naphthylmethyl)-4-cyanopyrazole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Amino-1-tert-butyl-3-(1'-naphthylmethyl)-4-cyanopyrazole |
| CAS | 221243-77-2 |
| Molekylær formel | C19 H20 N4 |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H20N4/c1-19(2,3)23-18(21)16(12-20)17(22-23)11-14-9-6-8-13-7-4-5-10-15(13)14/h4-10H,11,21H2,1-3H3 |
| SMIL | CC(C)(C)n1nc(Cc2cccc3ccccc23)c(C#N)c1N |
| IUPAC navn | 5-amino-1-tert-butyl-3-(naphthalen-1-ylmethyl)pyrazole-4-carbonitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 304.39 |
| Formel vægt | 304.1688 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?