Få mere at vide
5-Amino-1-phenylpyrazole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Amino-1-phenylpyrazole |
| CAS | 826-85-7 |
| Molekylær formel | C9H9N3 |
| Mængde | 2.5 g |
| Synonym | (2-Phenyl-2H-pyrazol-3-yl)amine, 1-Phenyl-1H-pyrazol-5-amine, 1-Phenyl-5-aminopyrazole, 5-Amino-1-phenyl-1H-pyrazole, 5-Amino-1-phenylpyrazole, NSC 75786 |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9N3/c10-9-6-7-11-12(9)8-4-2-1-3-5-8/h1-7H,10H2 |
| SMIL | NC1=CC=NN1C2=CC=CC=C2 |
| IUPAC navn | ethyl 5-amino-1-phenylpyrazole-4-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 159.19 |
| Formel vægt | 159.08 |