Få mere at vide
5-Amino-1-phenylpyrazole-4-carboxamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Amino-1-phenylpyrazole-4-carboxamide |
| CAS | 50427-77-5 |
| Molekylær formel | C10 H10 N4 O |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H10N4O/c11-9-8(10(12)15)6-13-14(9)7-4-2-1-3-5-7/h1-6H,11H2,(H2,12,15) |
| SMIL | NC(=O)c1cnn(c1N)c2ccccc2 |
| IUPAC navn | 5-amino-1-phenylpyrazole-4-carboxamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 202.21 |
| Formel vægt | 202.0855 |