Få mere at vide
5-Amino-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11469137
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11469137 1 g 1g
11479137 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11469137 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20679.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5334-43-0
Molekylær formel C10H8N4
Molekylvægt (g/mol) 184.202
MDL nummer MFCD00020730
InChI nøgle MAKQREKUUHPPIS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-amino-1-phenyl-1h-pyrazole-4-carbonitrile, 5-amino-4-cyano-1-phenylpyrazole, 1-phenyl-4-cyano-5-aminopyrazole, 1h-pyrazole-4-carbonitrile, 5-amino-1-phenyl, 5-amino-1-phenyl-4-pyrazolecarbonitrile, 5-amino-1-phenylpyrazole-3-carbonitrile, 5-amino-4-cyano-1-phenyl-1h-pyrazole, pubchem13231, enamine_001890, acmc-209l6c
PubChem CID 79256
IUPAC navn 5-amino-1-phenylpyrazole-4-carbonitrile
SMIL C1=CC=C(C=C1)N2C(=C(C=N2)C#N)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Amino-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile
Smeltepunkt ∼138°C (decomposition)
Mængde 1 g
FN nummer UN3439
Beilstein 161503
Formel vægt 184.2
Procent renhed 98%