Få mere at vide
5-amino-1-pentanol, TRC
Artikelnummer. 30133444
Skift visning
Mængde:
10 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30133444 100 g
30010702 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30133444 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA618975100G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2508-29-4
Molekylær formel C5H13NO
Molekylvægt (g/mol) 103.16
Synonym 1-Amino-5-hydroxypentane, 1-Amino-5-pentanol, 5-Aminopentanol, 5-Hydroxy-1-pentanamine, 5-Hydroxypentylamine, Pentanolamine;
IUPAC navn 5-aminopentan-1-ol
SMIL NCCCCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Amino-1-pentanol
Mængde 100 g
InChI formel InChI=1S/C5H13NO/c6-4-2-1-3-5-7/h7H,1-6H2
Formel vægt 103.0997