Få mere at vide
5-amino-1-pentanol, 50 vægt% vandig opløsning, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3212194 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
25 mL
100 mL
800 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
800ml
Artikelnummer. 10462815
Brand: Thermo Scientific Acros 387910250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 2508-29-4 | C5H13NO | 103.16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2508-29-4, 7732-18-5
Molekylær formel C5H13NO
Molekylvægt (g/mol) 103.16
MDL nummer MFCD00008237
InChI nøgle LQGKDMHENBFVRC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-amino-1-pentanol, 5-aminopentanol, 1-pentanol, 5-amino, pentanol, 5-amino, 5-amino-1-pentanol in water, 5-amino pentanol, 5-amino-l-pentanol, 5-aminopentanol-1, 5-hydroxypentylamine, 1-amino-5-pentanol
PubChem CID 75634
IUPAC navn 5-aminopentan-1-ol
SMIL C(CCN)CCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Amino-1-pentanol
CAS min % 48.0
CAS Max % 52.0
Tæthed 0.9870g/mL
Flammepunkt >100°C
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Glasflaske
Lineær formel OH(CH2)5NH2
Mængde 25 mL
Specifik vægtfylde 0.987
Opløselighedsinformation Solubility in water: miscible.
Formel vægt 103.16
Procent renhed 48.0 to 52.0%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Amino-1-pentanol, 50 wt.% aqueous solution
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.