Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Amino-1-pentanol |
| CAS min % | 48.0 |
| CAS Max % | 52.0 |
| Tæthed | 0.9870g/mL |
| Flammepunkt | >100°C |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | OH(CH2)5NH2 |
| Mængde | 25 mL |
| Specifik vægtfylde | 0.987 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- 5-Amino-1-pentanol, 50 wt.% aqueous solution
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.