Få mere at vide
5-amino-1-pentanol, 50 vægt% vandig opløsning, Thermo Scientific Chemicals
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
25 mL
100 mL
800 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
800ml
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Amino-1-pentanol |
| CAS min % | 48.0 |
| CAS Max % | 52.0 |
| Tæthed | 0.9870g/mL |
| Flammepunkt | >100°C |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | OH(CH2)5NH2 |
| Mængde | 100 mL |
| Specifik vægtfylde | 0.987 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- 5-Amino-1-pentanol, 50 wt.% aqueous solution
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.