missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

5-amino-1-naphthol, TRC

Artikelnummer. 30321759
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30321759 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30321759 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA618670100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 5-Amino-1-naphthol
CAS 83-55-6
Molekylær formel C10H9NO
Mængde 100 mg
Synonym 1-Amino-5-hydroxynaphthalene, 1-Amino-5-naphthol, 5-Amino-1-naphthalenol, 5-Amino-1-naphthol, 5-Amino-α-naphthol, 5-Hydroxy-1-naphthalenamine, 5-Hydroxy-1-naphthylamine, C.I. 76650, NSC 1499
InChI formel InChI=1S/C10H9NO/c11-9-5-1-4-8-7(9)3-2-6-10(8)12/h1-6,12H,11H2
SMIL OC1=C2C=CC=C(N)C2=CC=C1
IUPAC navn 5-aminonaphthalen-1-ol
Molekylvægt (g/mol) 159.18
Formel vægt 159.0684
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.