Få mere at vide
5-amino-1-naphthol, TRC
Artikelnummer. 30319670
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30319670 1 g
1 options
Artikelnummer. 30319670 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA6186701G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Amino-1-naphthol
CAS 83-55-6
Molekylær formel C10H9NO
Mængde 1 g
Synonym 1-Amino-5-hydroxynaphthalene, 1-Amino-5-naphthol, 5-Amino-1-naphthalenol, 5-Amino-1-naphthol, 5-Amino-α-naphthol, 5-Hydroxy-1-naphthalenamine, 5-Hydroxy-1-naphthylamine, C.I. 76650, NSC 1499
InChI formel InChI=1S/C10H9NO/c11-9-5-1-4-8-7(9)3-2-6-10(8)12/h1-6,12H,11H2
SMIL OC1=C2C=CC=C(N)C2=CC=C1
IUPAC navn 5-aminonaphthalen-1-ol
Molekylvægt (g/mol) 159.18
Formel vægt 159.0684