Få mere at vide
5-amino-1-naftalensulfonsyre, 90%, TRC
Artikelnummer. 30324293
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30324293 25 g
1 options
Artikelnummer. 30324293 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA61835525G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale 5-Amino-1-naphthalenesulfonic Acid
CAS 84-89-9
Molekylær formel C10H9NO3S
Mængde 25 g
Synonym 1-Amino-5-naphthalenesulfonic Acid, 1-Amino-5-sulfonaphthalene, 1-Naphthylamine-5-sulfonic Acid, 5-Naphthylamine-1-sulfonic Acid, 5-Sulfo-1-naphthylamine, Laurent Acid, NSC 28691, NSC 7553
InChI formel InChI=1S/C10H9NO3S/c11-9-5-1-4-8-7(9)3-2-6-10(8)15(12,13)14/h1-6H,11H2,(H,12,13,14)
SMIL Nc1cccc2c(cccc12)S(=O)(=O)O
IUPAC navn 5-aminonaphthalen-1-sulfonsyre
Molekylvægt (g/mol) 223.25
Formel vægt 223.0303